Learn More
Alfa Aesar™ 2-Clorociclopentanona, 98 %, estab. con carbonato de potasio
Código de producto. 11445147
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
11445147 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 11445147 Proveedor Alfa Aesar™ N.º de proveedor B22573.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
La 2-clorociclopentanona se utiliza como intermediario farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 694-28-0
Fórmula molecular C5H7ClO
Peso molecular (g/mol) 118.56
Número MDL MFCD00001410
Clave InChI AXDZFGRFZOQVBV-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 2-chlorocyclopentanone, cyclopentanone, 2-chloro, 2-chloro-1-cyclopentanone, alpha-chlorocyclopentanone, 2-chlorocyclopentan-one, .alpha.-chlorocyclopentanone, chlorocyclopentanone, o-chlorocyclopentanone, wln: l5vtj bg, acmc-209u9b
PubChem CID 12751
Nombre IUPAC 2-clorociclopentan-1-ona
SMILES ClC1CCCC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chlorocyclopentanone
Nombre de nota stabilized with potassium carbonate
Densidad 1.185
Punto de ebullición 72°C to 74°C (12 mmHg)
Temperatura de inflamación 77°C (171°F)
Índice de refracción 1.4745
Cantidad 5 g
Beilstein 1098899
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.56
Porcentaje de pureza 98%