Learn More
2­Clorociclopentanona, 97 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10102810 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 GR
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10102810 5 g Frasco de vidrio 5 g
10000750 25 g Frasco de vidrio 25 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10102810 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 108970050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 694-28-0 | C5H7ClO | 118.56 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 694-28-0
Fórmula molecular C5H7ClO
Peso molecular (g/mol) 118.56
Número MDL MFCD00001410
Clave InChI AXDZFGRFZOQVBV-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 2-chlorocyclopentanone, cyclopentanone, 2-chloro, 2-chloro-1-cyclopentanone, alpha-chlorocyclopentanone, 2-chlorocyclopentan-one, .alpha.-chlorocyclopentanone, chlorocyclopentanone, o-chlorocyclopentanone, wln: l5vtj bg, acmc-209u9b
PubChem CID 12751
Nombre IUPAC 2-clorociclopentan-1-ona
SMILES ClC1CCCC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chlorocyclopentanone
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Densidad 1.1800g/mL
Punto de ebullición 72.0°C to 74.0°C (12.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 77°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal ClC5H7(=O)
Índice de refracción 1.4730 to 1.4770
Cantidad 5 g
Beilstein 07, I, 5
Gravedad específica 1.18
Estabilizante about 1% dry potassium carbonate
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.56
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Chlorocyclopentanone, stabilized
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.