Learn More
2-Clorociclohexanona, 97 %, estable con carbonato de calcio/óxido de magnesio, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11448537
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11448537 10 g 10 g
11458537 50 g 50 g
11468537 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11448537 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18613.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 822-87-7 | C6H9ClO | 132.59 g/mol
2-Chlorocyclohexanone, is an intermediate in the synthesis of variety of pharmaceutical compounds. It is also an intermediate in the synthesis of 1-Chloro-2-methylenecyclohexane .
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2-clorociclohexanona es un intermediario en la síntesis de una variedad de compuestos farmacéuticos. También actúa como intermediario en la síntesis de 1-cloro-2-metileneciclohexano.
Solubilidad
No soluble en agua.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes y del calor. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Mantener refrigerado a -20 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 822-87-7
Fórmula molecular C6H9ClO
Peso molecular (g/mol) 132.59
Número MDL MFCD00001626
Clave InChI CCHNWURRBFGQCD-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 2-chlorocyclohexanone, cyclohexanone, 2-chloro, alpha-chlorocyclohexanone, 2-chlorocyclohexonone, .alpha.-chlorocyclohexanone, 2-chlorocyclohexanon, 2-chlorocylohexanone, 2-chloro cyclohexanone, 2-chloro-cyclohexanone, acmc-209ted
PubChem CID 13203
Nombre IUPAC 2-clorociclohexan-1-ona
SMILES ClC1CCCCC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chlorocyclohexanone
Nombre de nota stabilized with calcium carbonate/magnesium oxide
Punto de fusión 22°C to 24°C
Densidad 1.161
Punto de ebullición 82°C to 83°C (10 mmHg)
Temperatura de inflamación 82°C (180°F)
Índice de refracción 1.484
Cantidad 10 g
Beilstein 774100
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.59
Porcentaje de pureza 97%