Learn More
2-Clorociclohexanona, 95 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10752505 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10752505 5 g Frasco de plástico 5 g
10478440 25 g Frasco de plástico 25 g
10438250 100 g Frasco de plástico 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10752505 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 108960050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 822-87-7 | C6H9ClO | 132.59 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 822-87-7
Fórmula molecular C6H9ClO
Peso molecular (g/mol) 132.59
Número MDL MFCD00001626
Clave InChI CCHNWURRBFGQCD-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 2-chlorocyclohexanone, cyclohexanone, 2-chloro, alpha-chlorocyclohexanone, 2-chlorocyclohexonone, .alpha.-chlorocyclohexanone, 2-chlorocyclohexanon, 2-chlorocylohexanone, 2-chloro cyclohexanone, 2-chloro-cyclohexanone, acmc-209ted
PubChem CID 13203
Nombre IUPAC 2-clorociclohexan-1-ona
SMILES ClC1CCCCC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chlorocyclohexanone
Nombre de nota 95%
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 23°C
Color Marrón
Densidad 1.1600g/mL
Punto de ebullición 82°C to 83°C (10.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 82°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal ClC6H9(=O)
Índice de refracción 1.4830 to 1.485
Cantidad 5 g
Beilstein 07, 10
Gravedad específica 1.16
Estabilizante 0.2% CaCO3/MgO (1:1)
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.59
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Chlorocyclohexanone, stabilized
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.