Learn More
Alfa Aesar™ Cloruro de 2-clorobutirilo, téc. 85 %
Código de producto. 11397626
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11397626 5 g 5 g
11307636 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11397626 Proveedor Alfa Aesar™ N.º de proveedor L11207.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Aplicaciones
El cloruro de 2-clorobutirilo se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con bases y agentes oxidantes. Es sensible a la humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7623-11-2
Número MDL MFCD00041409
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chlorobutyryl chloride
Densidad 1.236
Punto de ebullición 138°C to 140°C
Fórmula molecular C12H13NO2S
Índice de refracción 1.451
Cantidad 5 g
Número UN UN3265
Beilstein 741947
Sensibilidad Moisture sensitive
Sinónimo ethyl 3-methyl-4h-benzo b 1,4 thiazine-2-carboxylate, ethyl 3-methyl-4h-benzo e 1,4-thiazine-2-carboxylate, 3-methyl-4h-benzo 1,4 thiazine-2-carboxylic acid ethyl ester, maybridge1_006434, cbmicro_028856, 2-carbethoxy-3-methyl-4h-1,4-benzothiazine, 3-methyl-4h-1,4-benzothiazine-2-carboxylic acid ethyl ester, 4h-1,4-benzothiazine-2-carboxylicacid, 3-methyl-, ethyl ester, 4h-1,4-benzothiazine-2-carboxylicacid,3-methyl-,ethyl ester
Información de solubilidad Reacts with water.
Clave InChI NCZIRXVLKKERGP-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)C1=C(NC2=CC=CC=C2S1)C
Nombre IUPAC 3-metil-4H-1,4-benzotiazina-2-carboxilato de etilo
Peso molecular (g/mol) 235.30
PubChem CID 360308
Formula Weight (peso de la fórmula) 141
Porcentaje de pureza 85%
Grado Técnico