Learn More
(±)-Ácido 2-clorobutírico-2,3,3,4,4,4-d6, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Chlorobutanoic Acid-D6 |
| CAS | 1219802-13-7 |
| Fórmula molecular | C4 D6 H Cl O2 |
| Cantidad | 0.1 g |
| Sinónimo | (±)-2-Chlorobutyric-2,3,3,4,4,4-d6 Acid, 2-Chlorobutanoic-2,3,3,4,4,4-d6 acid, 2-Chlorobutanoic-d6 acid, 2-Chlorobutanoic Acid-D6 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C4H7ClO2/c1-2-3(5)4(6)7/h3H,2H2,1H3,(H,6,7)/i1D3,2D2,3 D |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])(Cl)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-cloro-2,3,3,4,4,4-hexadeuteriobutanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 128.5872 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 128.0511 g/mol |
| Mostrar más |