Learn More
2-Clorobutiramida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11440427
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11440427 5 g 5 g
11430427 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11440427 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21783.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 7462-73-9 | Molecular Formula: C4H8ClNO | Molecular Weight: 121.564 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7462-73-9
Fórmula molecular C4H8ClNO
Peso molecular (g/mol) 121.564
Número MDL MFCD00041477
Clave InChI VJIOSCMTZVXQQU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chlorobutyramide
PubChem CID 344969
Nombre IUPAC 2-clorobutanamida
SMILES CCC(C(=O)N)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chlorobutyramide
Punto de fusión 74°C to 76°C
Cantidad 5 g
Beilstein 1745706
Formula Weight (peso de la fórmula) 121.57
Porcentaje de pureza 98%