Learn More
2-Clorobutano, extrapuro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10293750 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ML
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10293750 100 mL 100 ML
1 options
Código de producto. 10293750 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor C/4759/05
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
CAS 78-86-4
Punto de fusión -140°C
Punto de ebullición 68°C
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C4H9Cl
Número MDL 871
Cantidad 100 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 92.57g/mol
Presión de vapor 145mbar at 20°C
Forma física Líquido
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Chlorobutane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P331-NO provocar el vómito.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.