Learn More
(±)-2-clorobutano-d9, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Chlorobutane-D9 |
| CAS | 175540-77-9 |
| Fórmula molecular | C4 D9 Cl |
| Cantidad | 0.05 g |
| Sinónimo | Butane-1,1,1,2,2,3,4,4,4-d9, 3-chloro- (9 CI), (±)-2-Chlorobutane-d9, 3-Chlorobutane-1,1,1,2,2,3,4,4,4-d9, 2-Chlorobutane-D9 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C4H9Cl/c1-3-4(2)5/h4H,3H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4 D |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])(Cl)C([2 H])([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | 2-cloro-1,1,1,2,3,3,4,4,4-nonadeuteriobutano |
| Peso molecular (g/mol) | 101.6227 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 101.0958 g/mol |
| Mostrar más |