Learn More
2-Clorobutano, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10696672 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 LT
250 ML
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10696672 250 mL Frasco de vidrio 250 ML
10204330 1 L Frasco de vidrio 1 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10696672 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 108832500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    37.50€
    34.50€ / 250 ml
    Ahorro 3.00€
    8% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 78-86-4 | C4H9Cl | 92.57 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 78-86-4
Fórmula molecular C4H9Cl
Peso molecular (g/mol) 92.57
Número MDL MFCD00000871
Clave InChI BSPCSKHALVHRSR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sec-butyl chloride, butane, 2-chloro, 1-methylpropyl chloride, 2-chloro-butane, ccris 9391, alkanes, c11-14, 2-chloro, sec.-butyl chloride, sjphadilup@, sec-c4h9cl, acmc-209pfl
PubChem CID 6563
Nombre IUPAC 2-clorobutano
SMILES CCC(C)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chlorobutane
Nombre de nota 99+%
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -140.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.8700g/mL
Punto de ebullición 68.0°C to 70.0°C
Temperatura de inflamación −15°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C2H5CH(Cl)CH3
Índice de refracción 1.3960 to 1.3980
Cantidad 250 mL
Beilstein 01, 119
Índice Merck 15, 1562
Gravedad específica 0.87
Información de solubilidad Solubility in water: 1g/L (25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 92.57
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Líquido