Learn More
2-Clorobutano, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10204330 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 LT
250 ML
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10204330 1 L Frasco de vidrio 1 LT
10696672 250 mL Frasco de vidrio 250 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10204330 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 108830010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    106.00€
    96.00€ / 1 litros
    Ahorro 10.00€
    9% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 78-86-4 | C4H9Cl | 92.57 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 78-86-4
Fórmula molecular C4H9Cl
Peso molecular (g/mol) 92.57
Número MDL MFCD00000871
Clave InChI BSPCSKHALVHRSR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sec-butyl chloride, butane, 2-chloro, 1-methylpropyl chloride, 2-chloro-butane, ccris 9391, alkanes, c11-14, 2-chloro, sec.-butyl chloride, sjphadilup@, sec-c4h9cl, acmc-209pfl
PubChem CID 6563
Nombre IUPAC 2-clorobutano
SMILES CCC(C)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chlorobutane
Nombre de nota 99+%
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -140.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.8700g/mL
Punto de ebullición 68.0°C to 70.0°C
Temperatura de inflamación −15°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C2H5CH(Cl)CH3
Índice de refracción 1.3960 to 1.3980
Cantidad 1 L
Beilstein 01, 119
Índice Merck 15, 1562
Gravedad específica 0.87
Información de solubilidad Solubility in water: 1g/L (25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 92.57
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Líquido