Learn More
2-Clorobutano, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11417194
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
250 mL
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1000 ml
250 ml
50 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11417194 1000 mL 1000 ml
11369639 50 mL 50 ml
11427194 250 mL 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11417194 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21586.AU
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 78-86-4 | C4H9Cl | 92.566 g/mol
2-Chlorobutane is used as a solvent and intermediate in organic synthesis. Further, it is involved in the preparation of active pharmaceutical ingredients, plasticizer, rubber, resin and surfactants.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-clorobutano se utiliza como disolvente e intermediario en síntesis orgánica. Además, participa en la preparación de ingredientes farmacéuticos activos, plastificadores, caucho, resinas y surfactantes.
Solubilidad
Inmiscible con agua.
Notas
Incompatible con metales, cobre, agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 78-86-4
Fórmula molecular C4H9Cl
Peso molecular (g/mol) 92.566
Número MDL MFCD00000871
Clave InChI BSPCSKHALVHRSR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sec-butyl chloride, butane, 2-chloro, 1-methylpropyl chloride, 2-chloro-butane, ccris 9391, alkanes, c11-14, 2-chloro, sec.-butyl chloride, sjphadilup@, sec-c4h9cl, acmc-209pfl
PubChem CID 6563
Nombre IUPAC 2-clorobutano
SMILES CCC(C)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chlorobutane
Punto de fusión -141°C to -140°C
Densidad 0.873
Punto de ebullición 67°C to 69°C
Temperatura de inflamación −15°C (5°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Olor Sweet
Índice de refracción 1.397
Cantidad 1000 mL
Número UN UN1127
Beilstein 1718770
Índice Merck 14,1561
Información de solubilidad Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 92.57
Porcentaje de pureza ≥98%
Forma física Líquido