Learn More
2-clorobifenilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | PCB No. 1 |
| CAS | 2051-60-7 |
| Fórmula molecular | C12 H9 Cl |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 1,1'-Biphenyl, 2-chloro-, Biphenyl, 2-chloro- (6CI,7CI,8CI), 2-Chloro-1,1'-biphenyl, 1-Chloro-2-phenylbenzene, 2-Chlorobiphenyl, 2-Chlorodiphenyl, 2-Monochlorobiphenyl, NSC 67354, PCB 1, o-Chlorobiphenyl, 2-MonoCB |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H9Cl/c13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H |
| SMILES | Clc1ccccc1c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 1-cloro-2-fenilbenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 188.65 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 188.0393 |