Learn More
2-clorobifenilo, TRC
Código de producto. 30350062
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Código de producto. Cantidad
30350062 50 mg
1 options
Código de producto. 30350062 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC36479350MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PCB No. 1
CAS 2051-60-7
Fórmula molecular C12 H9 Cl
Cantidad 50 mg
Sinónimo 1,1'-Biphenyl, 2-chloro-, Biphenyl, 2-chloro- (6CI,7CI,8CI), 2-Chloro-1,1'-biphenyl, 1-Chloro-2-phenylbenzene, 2-Chlorobiphenyl, 2-Chlorodiphenyl, 2-Monochlorobiphenyl, NSC 67354, PCB 1, o-Chlorobiphenyl, 2-MonoCB
Fórmula InChI InChI=1S/C12H9Cl/c13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H
SMILES Clc1ccccc1c2ccccc2
Nombre IUPAC 1-cloro-2-fenilbenceno
Peso molecular (g/mol) 188.65
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.0393