Learn More
2-Clorobencilamina, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11467447
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11467447 500 g 500 g
11447447 25 g 25 g
11457447 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11467447 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15594.36
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 89-97-4 | C7H8ClN | 141.598 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 89-97-4
Fórmula molecular C7H8ClN
Peso molecular (g/mol) 141.598
Número MDL MFCD00008108
Clave InChI KDDNKZCVYQDGKE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chlorobenzylamine, 2-chlorophenyl methanamine, o-chlorobenzylamine, benzenemethanamine, 2-chloro, o-chlorobenzyl amine, 2-chlorobenzenemethanamine, 2-chloro-benzylamine, benzylamine, o-chloro, 2-chlorophenyl methylamine, unii-l790j4y7a3
PubChem CID 66648
Nombre IUPAC (2-clorofenil)metanamina
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CN)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chlorobenzylamine
Densidad 1.17
Punto de ebullición 227°C
Temperatura de inflamación 88°C (190°F)
Olor Amine-like
Índice de refracción 1.562
Cantidad 500 g
Número UN UN2735
Beilstein 907186
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.6
Porcentaje de pureza 96%
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.