Learn More
2-Clorobencilamina, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11447447
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11447447 25 g 25 g
11457447 100 g 100 g
11467447 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11447447 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15594.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 89-97-4 | C7H8ClN | 141.598 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 89-97-4
Fórmula molecular C7H8ClN
Peso molecular (g/mol) 141.598
Número MDL MFCD00008108
Clave InChI KDDNKZCVYQDGKE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chlorobenzylamine, 2-chlorophenyl methanamine, o-chlorobenzylamine, benzenemethanamine, 2-chloro, o-chlorobenzyl amine, 2-chlorobenzenemethanamine, 2-chloro-benzylamine, benzylamine, o-chloro, 2-chlorophenyl methylamine, unii-l790j4y7a3
PubChem CID 66648
Nombre IUPAC (2-clorofenil)metanamina
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CN)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chlorobenzylamine
Densidad 1.17
Punto de ebullición 227°C
Temperatura de inflamación 88°C (190°F)
Olor Amine-like
Índice de refracción 1.562
Cantidad 25 g
Número UN UN2735
Beilstein 907186
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.6
Porcentaje de pureza 96%