Learn More
2-clorobencilo mercaptano, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10455433 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10455433 5 g Frasco de vidrio 5 g
10302483 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10455433 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 373130050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-02-2027
CAS 39718-00-8
Fórmula molecular C7H7ClS
Peso molecular (g/mol) 158.65
Número MDL MFCD00004868
Clave InChI WWFIIZLHSNBNTC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chlorobenzenemethanethiol, 2-chlorophenyl methanethiol, 2-chlorobenzyl mercaptan, 2-chlorobenzylmercaptan, 2-chloro benzyl mercaptan, benzenemethanethiol, 2-chloro, o-chlorobenzylmercaptan, pubchem6836, 2-chlorophenyl-methanethiol, d0p3xw
PubChem CID 580759
Nombre IUPAC (2-clorofenil)metanetiol
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CS)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chlorobenzyl mercaptan
% mín. CAS 97.5
Color De incoloro a amarillo
% máx. CAS 100.0
Densidad 1.2200g/mL
Cantidad 5 g
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.5890 to 1.591
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Gravedad específica 1.22
Fórmula lineal ClC6H4CH2SH
Punto de ebullición 120°C to 121°C (25.0 mmHg)
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.65
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Chlorobenzyl mercaptan
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
RU– Solo para uso en investigación