Learn More
2-Clorobencil mercaptano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Chlorobenzyl mercaptan |
| Densidad | 1.22 |
| Cantidad | 5 g |
| Índice de refracción | 1.591 |
| Número UN | UN2810 |
| Beilstein | 2042183 |
| Punto de ebullición | 120°C to 122°C (25 mmHg) |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 158.65 |
| Porcentaje de pureza | 97% |