Learn More
2-Clorobencilo isotiocianato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11398495
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11398495 1 g 1 g
11308505 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11398495 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L10546.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 18967-44-7 | C8H6ClNS | 183.653 g/mol
2-Chlorobenzyl isothiocyanate is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
2: el isotiocianato de clorobencilo se utiliza como intermediario farmacéutico.
Solubilidad
hidroliza en agua.
Nota
sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes, alcoholes y aminas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18967-44-7
Fórmula molecular C8H6ClNS
Peso molecular (g/mol) 183.653
Número MDL MFCD00041110
Clave InChI RMVDNJDSLXQPAV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chlorobenzyl isothiocyanate, 1-chloro-2-isothiocyanatomethyl benzene, benzene, 1-chloro-2-isothiocyanatomethyl, isothiocyanic acid, o-chlorobenzyl ester, acmc-20any0, wln: scn1r bg, 2-chlorobenzylisothiocyanate, flc 2-chlorobenzyl isothiocyanate, 2-chlorophenyl methanisothiocyanate, 1-chloranyl-2-isothiocyanatomethyl benzene
PubChem CID 29351
Nombre IUPAC 1-Cloro-2-(isotiocianatometil)benceno
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CN=C=S)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chlorobenzyl isothiocyanate
Densidad 1.149
Cantidad 1 g
Olor Irritating
Índice de refracción 1.614
Número UN UN2922
Beilstein 2936688
Punto de ebullición 137°C to 138°C (6 mmHg)
Información de solubilidad It hydrolyzes in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.66
Porcentaje de pureza 97%