Learn More
Cianuro de 2-clorobencilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Chlorobenzyl Cyanide |
| CAS | 2856-63-5 |
| Fórmula molecular | C8 H6 Cl N |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 2-Chloro-benzeneacetonitrile, (o-Chlorophenyl)-acetonitrile, (2-Chlorophenyl)acetonitrile, 2-Chlorobenzeneacetonitrile, NSC 39462, o-Chlorobenzyl Cyanide, o-Chlorobenzyl Nitrile, o-Chlorophenylacetonitrile |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H6ClN/c9-8-4-2-1-3-7(8)5-6-10/h1-4H,5H2 |
| SMILES | Clc1ccccc1CC#N |
| Nombre IUPAC | 2-(2-clorofenil)acetonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 151.59 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 151.0189 |