Learn More
Cianuro de 2-clorobencilo, TRC
Código de producto. 30368408
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30368408 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30368408 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC36446550G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chlorobenzyl Cyanide
CAS 2856-63-5
Fórmula molecular C8 H6 Cl N
Cantidad 50 g
Sinónimo 2-Chloro-benzeneacetonitrile, (o-Chlorophenyl)-acetonitrile, (2-Chlorophenyl)acetonitrile, 2-Chlorobenzeneacetonitrile, NSC 39462, o-Chlorobenzyl Cyanide, o-Chlorobenzyl Nitrile, o-Chlorophenylacetonitrile
Fórmula InChI InChI=1S/C8H6ClN/c9-8-4-2-1-3-7(8)5-6-10/h1-4H,5H2
SMILES Clc1ccccc1CC#N
Nombre IUPAC 2-(2-clorofenil)acetonitrilo
Peso molecular (g/mol) 151.59
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.0189