Learn More
Cloruro de 2-clorobencilo, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2-Chlorobenzyl Chloride |
| CAS | 611-19-8 |
| Fórmula molecular | C7H6Cl2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 1-Chloro-2-(chloromethyl)benzene, NSC 8446, o,α-Dichlorotoluene, o-Chlorobenzyl Chloride, α,2-Dichlorotoluene, α,o-Dichlorotoluene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H6Cl2/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9/h1-4H,5H2 |
| SMILES | ClCc1ccccc1Cl |
| Nombre IUPAC | 1-cloro-2-(clorometil)benceno |
| Peso molecular (g/mol) | 161.03 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 159.9847 |