Learn More
Cloruro 2-de clorobenzilo, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11379639
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
250 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11379639 250 g 250 g
11433874 500 g 500 g
11443874 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11379639 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11900.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 611-19-8 | C7H6Cl2 | 161.025 g/mol
2-Chlorobenzyl chloride was used as a sensory irritant to evaluate the characteristic modifications of the normal breathing pattern of exposed mice. It is used as an intermediate for organic chemicals, pharmaceuticals, and dyes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de 2-clorobencilo se utilizó como irritante sensorial para evaluar las modificaciones características del patrón respiratorio normal de ratones expuestos. Se utiliza como intermediario para productos químicos orgánicos, productos farmacéuticos y colorantes.
Solubilidad
No miscible en agua.
Notas
Almacenar alejado de bases fuertes y agentes oxidantes. Mantener alejado del calor. Incompatible con alcoholes, aminas y metales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 611-19-8
Fórmula molecular C7H6Cl2
Peso molecular (g/mol) 161.025
Número MDL MFCD00000893
Clave InChI BASMANVIUSSIIM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chlorobenzyl chloride, 1-chloro-2-chloromethyl benzene, 2-chlorobenzylchloride, o-chlorobenzyl chloride, alpha,2-dichlorotoluene, benzene, 1-chloro-2-chloromethyl, alpha,o-dichlorotoluene, ar,alpha-dichlorotoluene, ortho-alpha-dichlorotoluene, unii-h58di83rmd
PubChem CID 11906
Nombre IUPAC 1-chloro-2-(chloromethyl)benzene
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CCl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chlorobenzyl chloride
Punto de fusión -13°C
Punto de ebullición 213°C to 214°C
Temperatura de inflamación 109°C (228°F)
Olor Pungent
Cantidad 250 g
Número UN UN2235
Beilstein 471700
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.03
Porcentaje de pureza ≥98%