Learn More
Bromuro de 2-clorobencilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10682403 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10682403 5 g Frasco de vidrio 5 g
10369060 25 g Frasco de vidrio 25 g
10445295 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10682403 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 278930050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 611-17-6 | C7H7BrCl | 205.49 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 611-17-6
Fórmula molecular C7H7BrCl
Peso molecular (g/mol) 205.49
Número MDL MFCD00000566
Clave InChI PURSZYWBIQIANP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chlorobenzyl bromide, 1-bromomethyl-2-chlorobenzene, o-chlorobenzyl bromide, 2-chlorobenzylbromide, benzene, 1-bromomethyl-2-chloro, alpha-bromo-2-chlorotoluene, unii-cev23h8uv4, 2chlorobenzyl bromide, alpha-bromo-o-chlorotoluene, cev23h8uv4
PubChem CID 11905
Nombre IUPAC 1-(bromometil)-2-clorobenceno
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CBr)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-chlorobenzyl bromide
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Amarillo
Densidad 1.5860g/mL
Punto de ebullición 103°C to 104°C (10.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 108°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal ClC6H4CH2Br
Índice de refracción 1.5910 to 1.593
Cantidad 5 g
Beilstein 05, 155
Gravedad específica 1.586
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.49
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Chlorobenzyl bromide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.