Learn More
Bromuro de 2-clorobenzilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11490073
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11490073 5 g 5 g
11400083 25 g 25 g
11410083 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11490073 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12129.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 611-17-6 | C7H6BrCl | 205.479 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 611-17-6
Fórmula molecular C7H6BrCl
Peso molecular (g/mol) 205.479
Número MDL MFCD00000566
Clave InChI PURSZYWBIQIANP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chlorobenzyl bromide, 1-bromomethyl-2-chlorobenzene, o-chlorobenzyl bromide, 2-chlorobenzylbromide, benzene, 1-bromomethyl-2-chloro, alpha-bromo-2-chlorotoluene, unii-cev23h8uv4, 2chlorobenzyl bromide, alpha-bromo-o-chlorotoluene, cev23h8uv4
PubChem CID 11905
Nombre IUPAC 1-(bromometil)-2-clorobenceno
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CBr)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chlorobenzyl bromide
Densidad 1.583
Punto de ebullición 103°C to 104°C (10 mmHg)
Temperatura de inflamación 108°C (226°F)
Olor Pungent
Índice de refracción 1.592
Cantidad 5 g
Número UN UN3265
Beilstein 386264
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.49
Porcentaje de pureza 97%