Learn More
Cloruro de 2-clorobencil-3,4,5,6-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Chlorobenzyl-3,4,5,6-d4 Chloride |
| CAS | 2732862-20-1 |
| Fórmula molecular | C7 D4 H2 Cl2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 2-Chlorobenzyl-3,4,5,6-d4 Chloride, 2-Chlorobenzyl Chloride-3,4,5,6-D4, 1-Chloro-2-(chloromethyl)benzene-3,4,5,6-d4, 5-Chloro-6-(chloromethyl)benzene-1,2,3,4-d4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H6Cl2/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9/h1-4H,5H2/i1D,2D,3D,4D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c(CCl)c(Cl)c1[2H] |
| Nombre IUPAC | 1-cloro-2-(clorometil)-3,4,5,6-tetradeuterobenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 165.0532 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 164.0098 |