Learn More
2-clorobenzoilacetonitrilo, TRC
Código de producto. 30350064
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Código de producto. Cantidad
30350064 25 g
1 options
Código de producto. 30350064 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC36502325G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chlorobenzoylacetonitrile
CAS 40018-25-5
Fórmula molecular C9 H6 Cl N O
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H6ClNO/c10-8-4-2-1-3-7(8)9(12)5-6-11/h1-4H,5H2
SMILES Clc1ccccc1C(=O)CC#N
Nombre IUPAC 3-(2-clorofenil)-3-oxopropanonitrilo
Peso molecular (g/mol) 179.6
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.0138