Learn More
2-Chlorobenzoylacetonitrile, 98%, ACROS Organics™
Código de producto. 10763783 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10763783 1 g Glass bottle 1 g
10773783 5 g Glass bottle 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10763783 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 355430010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 40018-25-5
Fórmula molecular C9H6ClNO
Peso molecular (g/mol) 179.603
Número MDL MFCD00051624
Clave InChI SBSWHTFHLWSSQS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chlorobenzoylacetonitrile, 3-2-chlorophenyl-3-oxopropanenitrile, 2-chlorobenzoyl acetonitrile, pubchem12047, acmc-1arra, 0-chlorocyanoacetophenone, o-chlorobenzoyl acetonitrile, 2'-chloro-2-cyanoacetophenone, timtec-bb sbb019129, 2-chlorobenzoylacetonitirle
PubChem CID 2734201
Nombre IUPAC 3-(2-clorofenil)-3-oxopropanonitrilo
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)CC#N)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chlorobenzoylacetonitrile
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 55°C to 59°C
Color Amarillo a beige
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Glass bottle
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.61
Porcentaje de pureza ≥97.5%
Forma física Crystalline Powder