Learn More
2-Clorobenzoilacetonitrilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11420174
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11420174 100 g 100 g
11400174 5 g 5 g
11410174 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11420174 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13611.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 40018-25-5 | C9H6ClNO | 179.603 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 40018-25-5
Fórmula molecular C9H6ClNO
Peso molecular (g/mol) 179.603
Número MDL MFCD00051624
Clave InChI SBSWHTFHLWSSQS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chlorobenzoylacetonitrile, 3-2-chlorophenyl-3-oxopropanenitrile, 2-chlorobenzoyl acetonitrile, pubchem12047, acmc-1arra, 0-chlorocyanoacetophenone, o-chlorobenzoyl acetonitrile, 2'-chloro-2-cyanoacetophenone, timtec-bb sbb019129, 2-chlorobenzoylacetonitirle
PubChem CID 2734201
Nombre IUPAC 3-(2-clorofenil)-3-oxopropanonitrilo
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)CC#N)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chlorobenzoylacetonitrile
Punto de fusión 54°C to 58°C
Cantidad 100 g
Beilstein 2413204
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.61
Porcentaje de pureza 98%