Learn More
Cloruro de 2-clorobenzoilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Chlorobenzoyl Chloride |
| CAS | 609-65-4 |
| Fórmula molecular | C7H4Cl2O |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | NSC 93897, o-Chlorobenzoyl Chloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H4Cl2O/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4H |
| SMILES | ClC(=O)c1ccccc1Cl |
| Nombre IUPAC | cloruro de 2-clorobenzoilo |
| Peso molecular (g/mol) | 175.01 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 173.9639 |