Learn More
Cloruro de 2-clorobenzoílo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11984981 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
250 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
1 litro
250 ml
5 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11984981 1 L Frasco de vidrio 1 litro
10031590 5 mL Glass bottle 5 ml
10543691 250 mL Frasco de vidrio 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11984981 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 147140010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 609-65-4 | C7H4Cl2O | 175.01 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 609-65-4
Fórmula molecular C7H4Cl2O
Peso molecular (g/mol) 175.01
Número MDL MFCD00000660
Clave InChI ONIKNECPXCLUHT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzoyl chloride, 2-chloro, o-chlorobenzoyl chloride, chlorobenzoyl chloride, benzoyl chloride, o-chloro, ococ, 2-chloro-benzoyl chloride, unii-jr29a4n74x, o-chlorobenzoylchloride, 2-chlorobenzoylchloride, 2-chlorobenzoic acid chloride
PubChem CID 69110
ChEBI CHEBI:60719
Nombre IUPAC cloruro de 2-clorobenzoilo
SMILES ClC(=O)C1=CC=CC=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chlorobenzoyl chloride
Punto de fusión -4.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.3800g/mL
Punto de ebullición 238.0°C
Temperatura de inflamación 124°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal ClC6H4COCl
Índice de refracción 1.5708 to 1.5728
Cantidad 1 L
Beilstein 09,336
Gravedad específica 1.38
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in alcohol,acetone and ether
Viscosidad 1.89 mm2/s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.01
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Chlorobenzoyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.