Learn More
Cloruro de 2-clorobenzoilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11482507
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
100 g
1000 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11482507 250 g 250 g
11389639 100 g 100 g
11472507 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11482507 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14785.30
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 609-65-4 | C7H4Cl2O | 175.01 g/mol
2-Chlorobenzoyl chloride, is used in organic synthesis. It is used as a pharmaceutical intermediate for eg as an intermediate of clotrimazolc, preparation of p-chlorobenzoic acid and production of trichloro-acaricide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de 2-clorobenzoílo se utiliza en la síntesis orgánica. Se utiliza como intermediario farmacéutico para, por ejemplo, como intermediario de clotrimazolc, preparación de ácido p-clorobenzoico y producción de tricloro-acaricida.
Solubilidad
Soluble en acetona, éter y alcohol. Solubilidad en agua, se descompone.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Sensible a la humedad. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejado de bases fuertes, alcoholes, agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 609-65-4
Fórmula molecular C7H4Cl2O
Peso molecular (g/mol) 175.01
Número MDL MFCD00000660
Clave InChI ONIKNECPXCLUHT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzoyl chloride, 2-chloro, o-chlorobenzoyl chloride, chlorobenzoyl chloride, benzoyl chloride, o-chloro, ococ, 2-chloro-benzoyl chloride, unii-jr29a4n74x, o-chlorobenzoylchloride, 2-chlorobenzoylchloride, 2-chlorobenzoic acid chloride
PubChem CID 69110
ChEBI CHEBI:60719
Nombre IUPAC cloruro de 2-clorobenzoilo
SMILES ClC(=O)C1=CC=CC=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chlorobenzoyl chloride
Punto de fusión -4°C
Densidad 1.379
Punto de ebullición 237°C to 239°C
Temperatura de inflamación 125°C (257°F)
Olor Acrid
Índice de refracción 1.5718
Cantidad 250 g
Número UN UN3265
Beilstein 386435
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in acetone,ether,and alcohol. Solubility in water it decomposes.
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.01
Porcentaje de pureza 97%