Learn More
2-Clorobenzoxazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11312137
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11312137 25 g 25 g
11302137 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11312137 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L07981.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 615-18-9 | C7H4ClNO | 153.57 g/mol
2-Chlorobenzoxazole was used in the synthesis of 2-(2-naphthylamino)benzoxazole via reaction with 2-amino-1-naphthalenesulfonic acid. It is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-clorobenzoxazol se ha utilizado en la síntesis de 2-(2-naftilamino)benzoxazol en reacción con el ácido 2-amino-1-naftalenosulfónico. Es una importante materia prima y se utiliza como intermedio en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
No miscible en agua.
Notas
Almacenar en gas inerte. Los materiales incompatibles son los agentes oxidantes. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantener lejos del calor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 615-18-9
Fórmula molecular C7H4ClNO
Peso molecular (g/mol) 153.57
Número MDL MFCD00005766
Clave InChI BBVQDWDBTWSGHQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chlorobenzoxazole, benzoxazole, 2-chloro, 2-chlorobenzo d oxazole, benzoxazole, chloro, chlorobenzoxazole, 2-chlorobenzoxazol, 2-chlorobenzooxazole, 2-chloro benzoxazole, 2-chloro-benzoxazole, 2-chloro-benzooxazole
PubChem CID 11986
Nombre IUPAC 2-cloro-1,3-benzoxazol
SMILES ClC1=NC2=CC=CC=C2O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chlorobenzoxazole
Densidad 1.39
Punto de ebullición 201°C to 202°C
Temperatura de inflamación 85°C (185°F)
Índice de refracción 1.567
Cantidad 25 g
Beilstein 115982
Información de solubilidad Not miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.57
Porcentaje de pureza 99%