Learn More
2-Clorobenzoxazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10683902 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10683902 50 g 50 g
10396641 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10683902 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 404530500
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-02-2027
Añadir a la cesta
CAS: 615-18-9 | C7H4ClNO | 153.57 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 615-18-9
Fórmula molecular C7H4ClNO
Peso molecular (g/mol) 153.57
Número MDL MFCD00005766
Clave InChI BBVQDWDBTWSGHQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chlorobenzoxazole, benzoxazole, 2-chloro, 2-chlorobenzo d oxazole, benzoxazole, chloro, chlorobenzoxazole, 2-chlorobenzoxazol, 2-chlorobenzooxazole, 2-chloro benzoxazole, 2-chloro-benzoxazole, 2-chloro-benzooxazole
PubChem CID 11986
Nombre IUPAC 2-cloro-1,3-benzoxazol
SMILES ClC1=NC2=CC=CC=C2O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chlorobenzoxazole
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 7.0°C
Color Blanco
Densidad 1.3500g/mL
Punto de ebullición 200.0°C
Temperatura de inflamación 85°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5655 to 1.5675
Cantidad 50 g
Gravedad específica 1.35
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.57
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Chlorobenzoxazole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.