Learn More
2-Clorobenzotrifluoruro,99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11429642
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11429642 2500 g 2500 g
11409642 100 g 100 g
11419642 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11429642 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10753.0E
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 88-16-4 | C7H4ClF3 | 180.554 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 88-16-4
Fórmula molecular C7H4ClF3
Peso molecular (g/mol) 180.554
Número MDL MFCD00000561
Clave InChI DGRVQOKCSKDWIH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chlorobenzotrifluoride, 1-chloro-2-trifluoromethyl benzene, o-chlorobenzotrifluoride, chlorobenzotrifluoride, benzene, 1-chloro-2-trifluoromethyl, 2-chloro trifluoromethyl benzene, 2-chloro-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, 2-chloro-benzotrifluoride, o-trifluoromethyl chlorobenzene, o-trifluoromethyl phenyl chloride
PubChem CID 6921
Nombre IUPAC 1-cloro-2-(trifluorometil)benceno
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(F)(F)F)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chlorobenzotrifluoride
Punto de fusión -6°C
Densidad 1.369
Punto de ebullición 151°C to 153°C
Temperatura de inflamación 58°C (136°F)
Índice de refracción 1.456
Cantidad 2500 g
Número UN UN2234
Beilstein 510993
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.56
Porcentaje de pureza 99%