Learn More
2-clorobenzotricloruro, TRC
Código de producto. 30359945
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30359945 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30359945 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC36457050G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material alpha,alpha,alpha-2-Tetrachlorotoluene
CAS 2136-89-2
Fórmula molecular C7 H4 Cl4
Cantidad 50 g
Sinónimo (2-Chlorophenyl)trichlormethane, Toluene, o,α,α,α-tetrachloro- (6CI,7CI,8CI), 1-Chloro-2-(trichloromethyl)benzene, 2-Chlorobenzotrichloride, NSC 59736, o-Chlorobenzotrichloride, o-Chlorobenzylidyne chloride, o-Chlorophenyltrichloromethane, α,α,α,2-Tetrachlorotoluene
Fórmula InChI InChI=1S/C7H4Cl4/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9,10)11/h1-4H
SMILES Clc1ccccc1C(Cl)(Cl)Cl
Nombre IUPAC 1-cloro-2-(triclorometil)benceno
Peso molecular (g/mol) 229.92
Formula Weight (peso de la fórmula) 227.9067