Learn More
2-clorobenzotricloruro, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | alpha,alpha,alpha-2-Tetrachlorotoluene |
| CAS | 2136-89-2 |
| Fórmula molecular | C7 H4 Cl4 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | (2-Chlorophenyl)trichlormethane, Toluene, o,α,α,α-tetrachloro- (6CI,7CI,8CI), 1-Chloro-2-(trichloromethyl)benzene, 2-Chlorobenzotrichloride, NSC 59736, o-Chlorobenzotrichloride, o-Chlorobenzylidyne chloride, o-Chlorophenyltrichloromethane, α,α,α,2-Tetrachlorotoluene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H4Cl4/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9,10)11/h1-4H |
| SMILES | Clc1ccccc1C(Cl)(Cl)Cl |
| Nombre IUPAC | 1-cloro-2-(triclorometil)benceno |
| Peso molecular (g/mol) | 229.92 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 227.9067 |