Learn More
2-Clorobenzotiazol, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11473358
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11473358 100 g 100 g
11453358 5 g 5 g
11463358 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11473358 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17762.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 615-20-3 | C7H4ClNS | 169.626 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 615-20-3
Fórmula molecular C7H4ClNS
Peso molecular (g/mol) 169.626
Número MDL MFCD00005776
Clave InChI BSQLQMLFTHJVKS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chlorobenzothiazole, benzothiazole, 2-chloro, 2-chlorobenzo d thiazole, 2-benzothiazolyl chloride, usaf ek-2784, 2-chloro-benzothiazole, benzothiazole, chloro, unii-fn1t1y0p5p, fn1t1y0p5p, 2-chlorobenzthiazole
PubChem CID 11987
Nombre IUPAC 2-cloro-1,3-benzotiazol
SMILES C1=CC=C2C(=C1)N=C(S2)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chlorobenzothiazole
Punto de fusión 30°C to 33°C
Densidad 1.37
Punto de ebullición 141°C (30 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.637
Cantidad 100 g
Beilstein 116316
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.63
Porcentaje de pureza ≥98%