Learn More
2-Clorobenzofenona, TRC
Código de producto. 17978784
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
Tamaño de la unidad:
5 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17978784 50 g 50 g
17919354 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17978784 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC36457550G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5162-03-8
Fórmula molecular C13 H9 Cl O
Peso molecular (g/mol) 216.66
Sinónimo (2-Chlorophenyl)phenylmethanone, Clotrimazole Imp. E (EP), 2-Chlorobenzophenone
Nombre IUPAC (2-clorofenil)-fenilmetanona
SMILES Clc1ccccc1C(=O)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chlorobenzophenone
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/C13H9ClO/c14-12-9-5-4-8-11(12)13(15)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.0342