Learn More
2-Clorobenzofenona, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11482568
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11482568 100 g 100 g
11472568 25 g 25 g
11492568 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11482568 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15867.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5162-03-8 | C13H9ClO | 216.66 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3-8-5162
Fórmula molecular C13H9ClO
Peso molecular (g/mol) 216.66
Número MDL MFCD00000558
Clave InChI VMHYWKBKHMYRNF-UHFFFAOYSA-N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chlorobenzophenone
Punto de fusión 44°C to 47°C
Punto de ebullición 330°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 100 g
Beilstein 1869594
Sinónimo 2-chlorobenzophenone, 2-chlorophenyl phenyl methanone, methanone, 2-chlorophenyl phenyl, o-chlorobenzophenone, 2-chlorophenyl phenylmethanone, benzophenone, 2-chloro, 2-chlorophenyl-phenylmethanone, 2-chlorobenyl phenyl ketone, 2-chloro-phenyl-phenyl-methanone, benzophenone, 2-chloro-6ci,7ci,8ci
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC=CC=C2Cl
Nombre IUPAC (2-clorofenil)-fenilmetanona
PubChem CID 78838
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.67
Porcentaje de pureza ≥99%