Learn More
2-clorobenzonitrilo, TRC
Código de producto. 30356885
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30356885 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30356885 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC36733050G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chlorobenzonitrile
CAS 873-32-5
Fórmula molecular C7 H4 Cl N
Cantidad 50 g
Sinónimo Benzonitrile, o-chloro- (7CI,8CI), 2-Chlorobenzonitrile, 1-Chloro-2-cyanobenzene, 2-Chlorophenyl cyanide, 2-Cyanochlorobenzene, 2-Cyanostyrene, NSC 8438, o-Chlorobenzonitrile, o-Chlorocyanobenzene, o-Cyanochlorobenzene
Fórmula InChI InChI=1S/C7H4ClN/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-4H
SMILES Clc1ccccc1C#N
Nombre IUPAC 2-clorobenzonitrilo
Peso molecular (g/mol) 137.57
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.0032