Learn More
2-Clorobenzonitrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11494417
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11494417 50 g 50 g
11404427 250 g 250 g
11484417 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11494417 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20451.18
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 873-32-5 | C7H4ClN | 137.566 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 873-32-5
Fórmula molecular C7H4ClN
Peso molecular (g/mol) 137.566
Número MDL MFCD00001779
Clave InChI NHWQMJMIYICNBP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzonitrile, 2-chloro, o-chlorobenzonitrile, o-chlorocyanobenzene, o-cyanochlorobenzene, benzonitrile, o-chloro, o-chlorbenzonitril, chlorobenzonitrile, 2-chloro-benzonitrile, nitril kyseliny o-chlorbenzoove, o-chlorbenzonitril czech
PubChem CID 13391
Nombre IUPAC 2-clorobenzonitrilo
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C#N)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chlorobenzonitrile
Punto de fusión 43°C to 46°C
Cantidad 50 g
Olor Almond-like
Número UN UN3439
Beilstein 1363916
Punto de ebullición 232°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.57
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Chlorobenzonitrile
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Chlorobenzonitrile