Learn More
2-Chlorobenzoic hydrazide, 97%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10405682 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10405682 25 g Glass bottle 25 g
1 options
Código de producto. 10405682 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 369220250
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 5814-05-1
Fórmula molecular C7H7ClN2O
Peso molecular (g/mol) 170.60
Número MDL MFCD00007597
Clave InChI KPPNLSKVTKSSTG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chlorobenzhydrazide, 2-chlorobenzoic hydrazide, 2-chlorobenzoic acid hydrazide, 2-chlorobenzene-1-carbohydrazide, benzoylhydrazine, o-chloro, benzoic acid, 2-chloro-, hydrazide, 2-chlorobenzenecarbohydrazide, chlorobenzohydrazide, o-chlorobenzhydrazide, 2clphcon2
PubChem CID 79883
Nombre IUPAC 2-clorobenzohidrazida
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)NN)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chlorobenzoic hydrazide
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 113°C to 118°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Glass bottle
Fórmula lineal ClC6H4CONHNH2
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.6
Porcentaje de pureza ≥96.0%
Forma física Crystalline Powder