Learn More
Ácido 2-clorobencenoico, TRC
Código de producto. 30005118
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30005118 100 g 100 g
17962775 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30005118 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC364640100G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 118-91-2
Fórmula molecular C7 H5 Cl O2
Peso molecular (g/mol) 156.57
Sinónimo Benzoic acid, o-chloro- (7CI,8CI), 2-Chlorobenzoic acid, 2-CBA, NSC 15042, NSC 32737, o-Chlorobenzoic acid
Nombre IUPAC Ácido 2-diclorobenzoico
SMILES OC(=O)c1ccccc1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chlorobenzoic acid
Cantidad 100 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H5ClO2/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.9978