Learn More
Ácido 2-clorobenzoico, Mikromol™
Descripción
Ácido 2-clorobenzoico
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Chlorobenzoic acid |
| CAS | 118-91-2 |
| Nombres de analitos o componentes | 2-Chlorobenzoic acid |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C7 H5 Cl O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Mefenamic Acid Imp. C (EP), Mesalazine Imp. L (EP), 2-Chlorobenzoic Acid, Mefenamic Acid Impurity C, Mesalazine Impurity L, Tolfenamic Acid Impurity A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H5ClO2/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10) |
| SMILES | OC(=O)c1ccccc1Cl |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-diclorobenzoico |
| Mostrar más |