Learn More
Ácido 2-clorobenzoico, Mikromol™
Código de producto. 17903096
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17903096 25 mg 25 miligramos
17943626 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17903096 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0217.140025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ácido 2-clorobenzoico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chlorobenzoic acid
CAS 118-91-2
Nombres de analitos o componentes 2-Chlorobenzoic acid
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C7 H5 Cl O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Mefenamic Acid Imp. C (EP), Mesalazine Imp. L (EP), 2-Chlorobenzoic Acid, Mefenamic Acid Impurity C, Mesalazine Impurity L, Tolfenamic Acid Impurity A
Fórmula InChI InChI=1S/C7H5ClO2/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)
SMILES OC(=O)c1ccccc1Cl
Nombre IUPAC Ácido 2-diclorobenzoico
Peso molecular (g/mol) 156.57
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 155,9978 g/mol