Learn More
Ácido 2-clorobenzoico-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Chlorobenzoic Acid-d4 |
| CAS | 1219795-28-4 |
| Fórmula molecular | C7 D4 H Cl O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | o-Chlorobenzoic Acid-d4, 2-CBA-d4, NSC 15042-d4, NSC 32737-d4, o-Chlorobenzoic Acid-d4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H5ClO2/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)/i1D,2D,3D,4D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)O)c(Cl)c1[2H] |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-cloro-3,4,5,6-tetradeuteriobenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 160.59 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 160.0229 |