Learn More
2-Clorobencimidazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11404853
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11404853 5 g 5 g
11414853 25 g 25 g
11424853 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11404853 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12193.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4857-06-1 | C7H5ClN2 | 152.58 g/mol
2-Chlorobenzimidazole is mainly used for the synthesis of medicine and as an intermediate in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-el clorobencimidazol se utiliza principalmente para la síntesis de la medicina y como intermediario en la síntesis orgánica.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en lugar fresco y seco en un recipiente bien sellado. Almacenar alejado de agentes oxidantes, metales alcalinos, bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4857-06-1
Número MDL MFCD00051944
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chlorobenzimidazole
Punto de fusión ∼180°C to 185°C
Fórmula molecular C16H33Cl
Cantidad 5 g
Beilstein 116526
Sinónimo cetyl chloride, hexadecyl chloride, hexadecane, 1-chloro, n-hexadecyl chloride, chlorohexadecane, unii-wq5zks3ek3, wq5zks3ek3, 1-chloro-hexadecane, 1-chloranylhexadecane, dsstox_cid_7580
Información de solubilidad Insoluble in water.
Clave InChI CLWAXFZCVYJLLM-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCl
Nombre IUPAC 1-clorohexadecano
Peso molecular (g/mol) 260.89
PubChem CID 20993
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.58
Porcentaje de pureza 97%