Learn More
2-clorobenzhidrol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Chlorobenzhydrol |
| CAS | 6954-45-6 |
| Fórmula molecular | C13H11ClO |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | (2-Chlorophenyl)phenylmethanol, (±)-(2-Chlorophenyl)phenylmethanol, 2-Chloro-α-phenylbenzenemethanol, Mono-o-chlorodiphenylcarbinol, NSC 37575 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H11ClO/c14-12-9-5-4-8-11(12)13(15)10-6-2-1-3-7-10/h1-9,13,15H |
| SMILES | C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2Cl)O |
| Nombre IUPAC | (2-clorofenil)-fenilmetanol |
| Peso molecular (g/mol) | 218.68 |