Learn More
2-clorobenzhidrazida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Chlorobenzhydrazide |
| CAS | 5814-05-1 |
| Fórmula molecular | C7H7ClN2O |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H7ClN2O/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(11)10-9/h1-4H,9H2,(H,10,11) |
| SMILES | NNC(=O)c1ccccc1Cl |
| Nombre IUPAC | 2-clorobenzohidrazida |
| Peso molecular (g/mol) | 170.6 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 170.0247 |